Nadtlenek wodoru 60%, Technical Grade
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
328851935.1000
328851935.5000
CHMP328851935.1000EA
43.5
PLN
CHMP328851935.1000
CHMP328851935.5000
Nadtlenek wodoru 60%, Technical Grade
Nadtlenek wodoru
Formuła:
H₂O₂ Temp. Wrzenia: 126 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –40 °C Gęstość: 1,19 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011333 Numer CAS: 7722-84-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0 Jednostka: 2014 ADR: 5.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...