Drukuj
Nadtlenek wodoru 60%, pure zA
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
118851935.0500 118851935.1000 118851935.5000
CHMP118851935.0500EA 83.6 PLN
CHMP118851935.0500 CHMP118851935.1000 CHMP118851935.5000
Nadtlenek wodoru 60%, pure zA
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 150.2
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2014
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 14,04798