Nadtlenek wodoru 50%, pure
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
428851935.1000
428851935.5000
CHMP428851935.1000EA
110
PLN
CHMP428851935.1000
CHMP428851935.5000
Nadtlenek wodoru 50%, pure
Nadtlenek wodoru
Formuła:
H₂O₂ MW: 34.01 g/mol Temp. Wrzenia: 150.2 Temp. topnienia: –40 °C Gęstość: 1.19 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011333 Numer CAS: 7722-84-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0 Jednostka: 2014 ADR: 5.1 II Klasyfikacja Merck : 14,04798 |