Drukuj

Nadtlenek wodoru 50%, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

118851932.1000 118851932.5000
CHMP118851932.1000EA 133 PLN
CHMP118851932.1000 CHMP118851932.5000
Nadtlenek wodoru 50%, czysty reagent analityczny
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
Temp. Wrzenia: 126 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2014
ADR: 5.1,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR