Drukuj

Nadtlenek wodoru 35%, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

428851934.1000 428851934.5000
CHMP428851934.1000EA 63 PLN
CHMP428851934.1000 CHMP428851934.5000
Nadtlenek wodoru 35%, pure
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼107 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: < 0 °C
Gęstość: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2014
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 14,04798

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR