Nadtlenek wodoru 35%, Technical Grade
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
328851933.9020
328851933.1000
328851933.5000
CHMP328851933.9020EA
580
PLN
CHMP328851933.9020
CHMP328851933.1000
CHMP328851933.5000
Nadtlenek wodoru 35%, Technical Grade
Nadtlenek wodoru
Formuła:
H₂O₂ Temp. Wrzenia: ∼107 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: < 0 °C Gęstość: 1,11 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011333 Numer CAS: 7722-84-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0 Jednostka: 2014 ADR: 5.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...