Drukuj

Nadtlenek wodoru 30%, specially pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

618851631.1000 618851631.2500 618851631.5000
CHMP618851631.1000EA 83.6 PLN
CHMP618851631.1000 CHMP618851631.2500 CHMP618851631.5000
Nadtlenek wodoru 30%, specially pure
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
Temp. Wrzenia: ∼107 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: < 0 °C
Gęstość: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2014
ADR: 5.1,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR