Drukuj
Nadtlenek wodoru 30%, Technical Grade
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
328851934.5000 328851934.20L 328851934.1000
CHMP328851934.5000EA 142 PLN
CHMP328851934.5000 CHMP328851934.20L CHMP328851934.1000
Nadtlenek wodoru 30%, Technical Grade
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
Temp. Wrzenia: ∼107 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: < 0 °C
Gęstość: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2014
ADR: 5.1,II