Drukuj
Nadtlenek wodoru 3%, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
118851937.1000 118851937.5000 118851937.0100
CHMP118851937.1000EA 25.7 PLN
CHMP118851937.1000 CHMP118851937.5000 CHMP118851937.0100
Nadtlenek wodoru 3%, czysty reagent analityczny
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0