Drukuj
Nadtlenek wodoru 20%, czysty
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
428851940.1000 428851940.5000
CHMP428851940.1000EA 38.5 PLN
CHMP428851940.1000 CHMP428851940.5000
Nadtlenek wodoru 20%, czysty
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
Temp. Wrzenia: ∼107 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: < 0 °C
Gęstość: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2014
ADR: 5.1,II