Nadtlenek wodoru 20%, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
118851931.1000
118851931.5000
CHMP118851931.1000EA
53.5
PLN
CHMP118851931.1000
CHMP118851931.5000
Nadtlenek wodoru 20%, czysty reagent analityczny
Nadtlenek wodoru
Formuła:
H₂O₂ Temp. Wrzenia: ∼107 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: < 0 °C Gęstość: ∼1,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011333 Numer CAS: 7722-84-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0 Jednostka: 2014 ADR: 5.1,II |