Drukuj

Nadtlenek wodoru 10%, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

428851932.1000 428851932.5000
CHMP428851932.1000EA 34.6 PLN
CHMP428851932.1000 CHMP428851932.5000
Nadtlenek wodoru 10%, pure
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 150.2
Temp. topnienia: –33 °C
Gęstość: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2984
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 14,04798

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR