Drukuj
Nadtlenek wodoru 10%, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
118851929.1000 118851929.5000
CHMP118851929.1000EA 49.6 PLN
CHMP118851929.1000 CHMP118851929.5000
Nadtlenek wodoru 10%, czysty reagent analityczny
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
Temp. Wrzenia: 150,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –33 °C
Gęstość: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2984
ADR: 5.1,III