Drukuj

Kwas chlorowy(VII) ≥70%, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

115649708.0100 115649708.0250 115649708.0500 115649708.1000
CHMP115649708.0100EA 219 PLN
CHMP115649708.0100 CHMP115649708.0250 CHMP115649708.0500 CHMP115649708.1000
Kwas chlorowy(VII) ≥70%, czysty reagent analityczny
Kwas chlorowy(VII)
Formuła: HClO₄
Temp. Wrzenia: 160…181 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,53…1.768 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011325
Numer CAS: 7601-90-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-512-4
Jednostka: 1873
ADR: 5.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR