Drukuj

Kwas chlorowodorowy 6 mol/l (6 N) roztwór volumetryczny

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

805313169.0500 805313169.1000 805313169.2500 805313169.5000
CHMP805313169.0500EA 73 PLN
CHMP805313169.0500 CHMP805313169.1000 CHMP805313169.2500 CHMP805313169.5000
Kwas chlorowodorowy 6 mol/l (6 N) roztwór volumetryczny
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Gęstość: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR