Drukuj

Kwas mrówkowy 5%, pure zA

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Aminic Acid, Methanoic acid

115646407.0500 115646407.1000 115646407.2500 115646407.5000
CHMP115646407.0500EA 19 PLN
CHMP115646407.0500 CHMP115646407.1000 CHMP115646407.2500 CHMP115646407.5000
Kwas mrówkowy 5%, pure zA
Kwas mrówkowy
Formuła: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Gęstość: 1.22
Temp. Zapłonu: 48
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003297
Numer CAS: 64-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-579-1
Jednostka: 3412
ADR: 8 III
REACH: 01-2119491174-37-XXXX
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR