Drukuj

Cynk, granules, pure zA

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND

263135110-500G 263135110-50G 263135110-250G 263135110-1KG
POCH263135110-500GEA 889 PLN
POCH263135110-500G POCH263135110-50G POCH263135110-250G POCH263135110-1KG
Cynk, granules, pure zA
Cynk
Formuła: Zn
MW: 65.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 908
Temp. topnienia: 420
Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Klasyfikacja Merck : 12,10255

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR