Brom, czysty
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
421923600.0100
421923600.0250
421923600.0500
421923600.1000
CHMP421923600.0100EA
264
PLN
CHMP421923600.0100
CHMP421923600.0250
CHMP421923600.0500
CHMP421923600.1000
Brom, czysty
Bromine
Formuła:
Br₂ Temp. Wrzenia: 58,7 °C (1013 hPa) Gęstość: 3,12 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010896 Numer CAS: 7726-95-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-778-1 Jednostka: 1744 ADR: 8,I Klasyfikacja Merck : 13,01378 |