Drukuj

Etanol absolute dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

396483150-1L 396483150500ML
POCH396483150-1LEA 288 PLN
POCH396483150-1L POCH396483150500ML
Etanol absolute dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Etanol
Formuła: C₂H₅OH
Temp. Wrzenia: 78,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –117 °C
Gęstość: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003568
Numer CAS: 64-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-578-6
Jednostka: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Klasyfikacja Merck : 12,03806

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR