Drukuj
Congo red indicator
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
Synonim: Czerwien bezposrednia 28, Direct Red 28
212724200.0005 212724200.0010 212724200.0025
CHMP212724200.0005EA 124 PLN
CHMP212724200.0005 CHMP212724200.0010 CHMP212724200.0025
Congo red indicator
Congo red
Formuła: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Temp. topnienia: > 360 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004028
Numer CAS: 573-58-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-358-4
Klasyfikacja Merck : 12,02562