Drukuj

Kwas chlorowodorowy 0.1 mol/l (0.1 N) in ethanol roztwór volumetryczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

805313176.0250 805313176.0500 805313176.1000
CHMP805313176.0250EA 179 PLN
CHMP805313176.0250 CHMP805313176.0500 CHMP805313176.1000
Kwas chlorowodorowy 0.1 mol/l (0.1 N) in ethanol roztwór volumetryczny
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR