Drukuj

Szczawian żelaza(II) dihydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Iron (II) ethanedioate dihydrate, Oxalic acid iron (II) salt dihydrate, Ferrous oxalate dihydrate, Iron(II) oxalate hydrate

429049200.0500 429049200.1000 429049200.0050 429049200.0025 429049200.0100
CHMP429049200.0500EA 139 PLN
CHMP429049200.0500 CHMP429049200.1000 CHMP429049200.0050 CHMP429049200.0025 CHMP429049200.0100
Szczawian żelaza(II) dihydrat, pure
Szczawian żelaza(II) dihydrat
Formuła: Fe(C₂O₄)·2H₂O
MW: 179.9 g/mol
Temp. topnienia: 190
Gęstość: 2.28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150040
Numer CAS: 6047-25-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-217-4
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR