Szczawian żelaza(II) dihydrat, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
|
Uwaga
|
119049209.0100
119049209.0250
119049209.0500
119049209.1000
CHMP119049209.0100EA
65.8
PLN
CHMP119049209.0100
CHMP119049209.0250
CHMP119049209.0500
CHMP119049209.1000
Szczawian żelaza(II) dihydrat, czysty reagent analityczny
Szczawian żelaza(II) dihydrat
Formuła:
Fe(C₂O₄)·2H₂O Temp. topnienia: 190 °C Gęstość: 2,28 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150040 Numer CAS: 6047-25-2 Numer WE (dawny EINECS): 208-217-4 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III |