Drukuj

Błękit metylenowy for microscopical staining

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Uwaga

Synonim: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue

185480121-25G 185480121-100G 185480121-1KG
POCH185480121-25GEA 197 PLN
POCH185480121-25G POCH185480121-100G POCH185480121-1KG
Błękit metylenowy for microscopical staining
Błękit metylenowy
Formuła: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319.86 g/mol
Temp. topnienia: 180
Gęstość: 1.757 g/cm³ (22 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150008
Numer CAS: 61-73-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-515-2
Klasyfikacja Merck : 12,06137

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR