Drukuj
zasadowy węglan miedzi (II), pure
Dostawca: CHEMPUR
Uwaga
Synonim: Copper (II) carbonate dihydroxide, Copper(II) carbonate, basic, Basic copper carbonate, Copper (II) carbonate-copper (II) hydroxide (1:1)
426586309.0250 426586309.0500 426586309.1000
CHMP426586309.0250EA 99.7 PLN
CHMP426586309.0250 CHMP426586309.0500 CHMP426586309.1000
zasadowy węglan miedzi (II), pure
zasadowy węglan miedzi (II)
Formuła: CuCO₃·Cu(OH)₂
MW: 221.12 g/mol
Temp. topnienia: 200
Gęstość: 4 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010976
Numer CAS: 12069-69-1
Numer WE (dawny EINECS): 235-113-6
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,02658