Drukuj
zasadowy węglan miedzi (II), pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
Uwaga
Synonim: Copper (II) carbonate dihydroxide, Copper(II) carbonate, basic, Basic copper carbonate, Copper (II) carbonate-copper (II) hydroxide (1:1)
116586300.0100 116586300.0250 116586300.0500 116586300.1000
CHMP116586300.0100EA 72.5 PLN
CHMP116586300.0100 CHMP116586300.0250 CHMP116586300.0500 CHMP116586300.1000
zasadowy węglan miedzi (II), pure analytical reagent
zasadowy węglan miedzi (II)
Formuła: CuCO₃·Cu(OH)₂
MW: 221.12 g/mol
Temp. topnienia: 200
Gęstość: 4 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010976
Numer CAS: 12069-69-1
Numer WE (dawny EINECS): 235-113-6
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,02658