Drukuj
Siarczan miedziowy 0.1 mol/l volumetric solution
Dostawca: CHEMPUR
Synonim: Siarczan(VI) miedzi(II)
816583104.0500 816583104.1000
CHMP816583104.0500EA 58.5 PLN
CHMP816583104.0500 CHMP816583104.1000
Siarczan miedziowy 0.1 mol/l volumetric solution
Siarczan miedziowy
Formuła: CuSO₄
MW: 159.61 g/mol
Temp. topnienia: 200
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010981
Numer CAS: 7758-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6
Klasyfikacja Merck : 12,02722