Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 0.125 mol/l (0.25 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Dostawca: CHEMPUR
815749513.0500 815749513.1000 815749513.2500 815749513.5000
CHMP815749513.0500EA 46.3 PLN
CHMP815749513.0500 CHMP815749513.1000 CHMP815749513.2500 CHMP815749513.5000
Kwas siarkowy(VI) 0.125 mol/l (0.25 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8,II