Drukuj

fluoresceina, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid

114277705.0005 114277705.0010 114277705.0025 114277705.0050 114277705.0100 114277705.0250 114277705.0500
CHMP114277705.0005EA 31.2 PLN
CHMP114277705.0005 CHMP114277705.0010 CHMP114277705.0025 CHMP114277705.0050 CHMP114277705.0100 CHMP114277705.0250 CHMP114277705.0500
fluoresceina, pure analytical reagent
fluoresceina
Formuła: C₂₀H₁₂O₅
MW: 332.31 g/mol
Temp. topnienia: 314…316 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005050
Numer CAS: 2321-07-5
Numer WE (dawny EINECS): 219-031-8
Klasyfikacja Merck : 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97b9d8d37f0106f4c8ef2d7759759d21bd43cc03&vid=25b78df95a04ab26c5ba8c96b95f031056926b13&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b0e97bec9c9f44dd58e1cd0ca79d7e94c3ba82d&vid=a29b350acb5fd71b32a30baa408af54494e42d59&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR