Drukuj
Kwas chlorowodorowy 3 mol/l (3 N) roztwór volumetryczny
Dostawca: CHEMPUR
Uwaga
805313167.1000 805313167.0500 805313167.2500 805313167.5000
CHMP805313167.1000EA 97 PLN
CHMP805313167.1000 CHMP805313167.0500 CHMP805313167.2500 CHMP805313167.5000
Kwas chlorowodorowy 3 mol/l (3 N) roztwór volumetryczny
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Gęstość: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,II