Drukuj

Dichlorek cynku, bezwodny, czysty reagent analityczny

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

264170113-250G 264170113-1KG
POCH264170113-250GEA 412 PLN
POCH264170113-250G POCH264170113-1KG
Dichlorek cynku, bezwodny, czysty reagent analityczny
Dichlorek cynku
Formuła: ZnCl₂
Temp. Wrzenia: 732 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 283 °C
Gęstość: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011295
Numer CAS: 7646-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-592-0
Jednostka: 2331
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,10185

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR