Kwas siarkowy(VI) 75% 75, pure
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
425749521.1000
425749521.5000
CHMP425749521.1000EA
38.5
PLN
CHMP425749521.1000
CHMP425749521.5000
Kwas siarkowy(VI) 75% 75, pure
Kwas siarkowy(VI)
Formuła:
H₂SO₄ MW: 98.08 g/mol Temp. Wrzenia: 330 Temp. topnienia: 10.38 Gęstość: 1.84 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 1830 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...