Drukuj

Kwas siarkowy(VI) ≥75%, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

115750008.1000 115750008.5000
CHMP115750008.1000EA 48.5 PLN
CHMP115750008.1000 CHMP115750008.5000
Kwas siarkowy(VI) ≥75%, czysty reagent analityczny
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 1830
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR