Drukuj

Kwas chlorowodorowy 0.05 mol/l (0.05 N) roztwór volumetryczny

Dostawca: CHEMPUR

805313177.0500 805313177.1000 805313177.2500 805313177.5000
CHMP805313177.0500EA 47.4 PLN
CHMP805313177.0500 CHMP805313177.1000 CHMP805313177.2500 CHMP805313177.5000
Kwas chlorowodorowy 0.05 mol/l (0.05 N) roztwór volumetryczny
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Gęstość: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR