Drukuj

N,N-Dimetyloformamid for HPLC

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

Synonim: DMF

355122152-1L 355122152-2.5L
POCH355122152-1LEA 419 PLN
POCH355122152-1L POCH355122152-2.5L
N,N-Dimetyloformamid for HPLC
N,N-Dimetyloformamid
Formuła: HCON(CH₃)₂
MW: 73.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 153
Temp. topnienia: –61 °C
Gęstość: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 57.5 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003284
Numer CAS: 68-12-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-679-5
Jednostka: 2265
ADR: 3 III
REACH: 01-2119475605-32
Klasyfikacja Merck : 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR