Drukuj
L-arabinoza, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
A3256-100G A3256-10MG A3256-1KG A3256-25G A3256-500G
SIALA3256-100GEA 1070 PLN
SIALA3256-100G SIALA3256-10MG SIALA3256-1KG SIALA3256-25G SIALA3256-500G
L-arabinoza, Sigma-Aldrich®
L-arabinoza
Formuła: C₅H₁₀O₅
Temp. Wrzenia: 331 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 158…160 °C
Gęstość: 1,585 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00067709
Numer CAS: 5328-37-0
Numer WE (dawny EINECS): 226-214-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad925ac21d4f12371621b1c44dbb6cda0a12da8&vid=6b9738c515009e5720388ea307490836c3b8afa8&prid=web&clid=SAPDAM