Drukuj

Manganian(VII) potasu 5% roztwór wodny

Dostawca: CHEMPUR

527438808.1000 527438808.2500 527438808.5000
CHMP527438808.1000EA 51.8 PLN
CHMP527438808.1000 CHMP527438808.2500 CHMP527438808.5000
Manganian(VII) potasu 5% roztwór wodny
Manganian(VII) potasu
Formuła: KMnO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011364
Numer CAS: 7722-64-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-760-3
Jednostka: 3082
ADR: 9,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR