Drukuj
Manganian(VII) potasu 0.1 mol/l (0.5 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Dostawca: CHEMPUR
807438807.0500 807438807.1000 807438807.9010
CHMP807438807.0500EA 63.5 PLN
CHMP807438807.0500 CHMP807438807.1000 CHMP807438807.9010
Manganian(VII) potasu 0.1 mol/l (0.5 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Manganian(VII) potasu
Formuła: KMnO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011364
Numer CAS: 7722-64-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-760-3
Jednostka: 3082
ADR: 9,III