Drukuj

Hydrat hydrazyny 40% roztwór wodny, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

424759836.1000 424759836.2500 424759836.5000
CHMP424759836.1000EA 253 PLN
CHMP424759836.1000 CHMP424759836.2500 CHMP424759836.5000
Hydrat hydrazyny 40% roztwór wodny, czysty
Hydrat hydrazyny
Formuła: NH₂NH₂·xH₂O
Numer MDL: MFCD00149931
Numer CAS: 10217-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-114-9
Jednostka: 2030
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR