Drukuj

Etanol ≥96%, pure analytical reagent

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

Synonim: Ethyl alcohol

396420113-10L 396420113-2.5L
POCH396420113-10LEA 2890 PLN
POCH396420113-10L POCH396420113-2.5L
Etanol ≥96%, pure analytical reagent
Etanol
Formuła: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 78.3
Temp. topnienia: –114 °C
Temp. Zapłonu: 12
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003568
Numer CAS: 64-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-578-6
Jednostka: 1170
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,03806

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR