Drukuj

tlenek żelaza (III), czysty

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

429049607.1000 429049607.0500 429049607.9010 429049607.0100
CHMP429049607.1000EA 51.3 PLN
CHMP429049607.1000 CHMP429049607.0500 CHMP429049607.9010 CHMP429049607.0100
tlenek żelaza (III), czysty
tlenek żelaza (III)
Formuła: Fe₂O₃
Temp. topnienia: 1538 °C
Gęstość: 5,24 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011008
Numer CAS: 1309-37-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-168-2
Klasyfikacja Merck : 13,04058

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR