Drukuj

chlorek żelaza (III) heksahydrat, pure zA

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

Synonim: Iron trichloride hexahydrate, Ferric chloride hexahydrate

904180113-100G 904180113-250G 904180113-1KG 904180113-500G
POCH904180113-100GEA 104 PLN
POCH904180113-100G POCH904180113-250G POCH904180113-1KG POCH904180113-500G
chlorek żelaza (III) heksahydrat, pure zA
chlorek żelaza (III) heksahydrat
Formuła: FeCl₃·6H₂O
MW: 270.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 280…285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 37
Gęstość: 1.82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149712
Numer CAS: 10025-77-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-729-4
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR