Drukuj

Glicyna, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR

115275608.0050 115275608.0100 115275608.0250 115275608.0500 115275608.1000
CHMP115275608.0050EA 42.9 PLN
CHMP115275608.0050 CHMP115275608.0100 CHMP115275608.0250 CHMP115275608.0500 CHMP115275608.1000
Glicyna, czysty reagent analityczny
Glicyna
Formuła: NH₂CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 181 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 83 °C
Gęstość: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008131
Numer CAS: 56-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-272-2
Klasyfikacja Merck : 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR