Drukuj
Glutaraldehyd 25% roztwór wodny, czysty
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
424610237.0100 424610237.0250 424610237.0500 424610237.1000 424610237.2500 424610237.5000
CHMP424610237.0100EA 39 PLN
CHMP424610237.0100 CHMP424610237.0250 CHMP424610237.0500 CHMP424610237.1000 CHMP424610237.2500 CHMP424610237.5000
Glutaraldehyd 25% roztwór wodny, czysty
Glutaraldehyd
Formuła: C₅H₈O₂
Temp. Wrzenia: 101 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –6 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >71 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007025
Numer CAS: 111-30-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-856-5
Jednostka: 2927
ADR: 6.1,II