chlorowodorek hydroksyloaminy, czysty reagent analityczny
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
|
Uwaga
|
479220111-500G
479220111-250G
479220111-100G
479220111-1KG
POCH479220111-500GEA
500
PLN
POCH479220111-500G
POCH479220111-250G
POCH479220111-100G
POCH479220111-1KG
chlorowodorek hydroksyloaminy, czysty reagent analityczny
chlorowodorek hydroksyloaminy
Formuła:
NH₂OH·HCl Temp. Wrzenia: 306 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 151 °C Gęstość: 1,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051089 Numer CAS: 5470-11-1 Numer WE (dawny EINECS): 226-798-2 Jednostka: 2923 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 13,04853 |