Drukuj

chlorowodorek hydroksyloaminy, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride

424792203.1000 424792203.0050 424792203.0250 424792203.0500
CHMP424792203.1000EA 251 PLN
CHMP424792203.1000 CHMP424792203.0050 CHMP424792203.0250 CHMP424792203.0500
chlorowodorek hydroksyloaminy, pure
chlorowodorek hydroksyloaminy
Formuła: NH₂OH·HCl
MW: 69.49 g/mol
Temp. Wrzenia: 306
Temp. topnienia: 151
Gęstość: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051089
Numer CAS: 5470-11-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-798-2
Jednostka: 2923
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04853

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR