Drukuj

chlorowodorek hydroksyloaminy, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride

114792204.1000 114792204.0100 114792204.0500 114792204.0050 114792204.0010 114792204.0250
CHMP114792204.1000EA 342 PLN
CHMP114792204.1000 CHMP114792204.0100 CHMP114792204.0500 CHMP114792204.0050 CHMP114792204.0010 CHMP114792204.0250
chlorowodorek hydroksyloaminy, pure analytical reagent
chlorowodorek hydroksyloaminy
Formuła: NH₂OH·HCl
MW: 69.49 g/mol
Temp. Wrzenia: 306
Temp. topnienia: 151
Gęstość: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051089
Numer CAS: 5470-11-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-798-2
Jednostka: 2923
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04853

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR