Drukuj

Octan cynku dihydrat, pure analytical reagent

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Uwaga

Synonim: Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate

265490116-1KG 265490116-500G
POCH265490116-1KGEA 151 PLN
POCH265490116-1KG POCH265490116-500G
Octan cynku dihydrat, pure analytical reagent
Octan cynku dihydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
MW: 219.51 g/mol
Temp. topnienia: 237
Gęstość: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066961
Numer CAS: 5970-45-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-170-2
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,10256

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR