siarczan żelaza (II) heptahydrat, pure
Dostawca: CHEMPUR
|
Uwaga
|
Synonim:
Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
429028406.1000
429028406.0500
429028406.9010
429028406.0100
CHMP429028406.1000EA
49.6
PLN
CHMP429028406.1000
CHMP429028406.0500
CHMP429028406.9010
CHMP429028406.0100
siarczan żelaza (II) heptahydrat, pure
siarczan żelaza (II) heptahydrat
Formuła:
FeSO₄·7H₂O MW: 278.02 g/mol Temp. topnienia: 64 Gęstość: 1.9 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149719 Numer CAS: 7782-63-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-753-5 Klasyfikacja Merck : 13,04091 |