Drukuj

Siarczan(VI) manganu(II) hydrat, pure analytical reagent

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Uwaga

Synonim: Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate

616940119-100G 616940119-1KG 616940119-500G
POCH616940119-100GEA 157 PLN
POCH616940119-100G POCH616940119-1KG POCH616940119-500G
Siarczan(VI) manganu(II) hydrat, pure analytical reagent
Siarczan(VI) manganu(II) hydrat
Formuła: MnSO₄·1H₂O
MW: 169.02 g/mol
Temp. topnienia: 700
Gęstość: 2.95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149159
Numer CAS: 10034-96-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-089-9
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,05763

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR